05-545
Anti-PP2A Antibody, C subunit, clone 7A6
culture supernatant, clone 7A6, Upstate®
Szinonimák:
Anti-NEDLBA, Anti-PP2CA, Anti-PP2Calpha, Anti-RP-C
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
7A6, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, Saccharomyces cerevisiae, human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PPP2CA(5515)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Signaling
Neuroscience
Kinases & Phosphatases
Neurodegenerative Diseases
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Positive Antigen Control: Catalog #12-301, non-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1