05-807
Anti-phospho-CREB (Ser133) Antibody, clone 634-2
clone 634-2, Upstate®, from mouse
Szinonimák:
active transcription factor CREB, cAMP responsive element binding protein 1, cAMP-response element-binding protein-1, transactivator protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
634-2, monoclonal
faj reaktivitás
rat, mouse
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer133)
Géninformáció
human ... CREB1(1385)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
1:500 to 1:32,000 dilutions of this lot detected CREB peptide containing phosphoserine 133. The antibody did NOT recognize the nonphosphorylated peptide of the same sequence
Immunofluorescence / Immunocytochemistry:
This antibody has been reported by an independent laboratory to detect phospho-CREB (Ser133) using immunofluorescence.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Minőség
Western Blot Analysis:
A 1:1,000 to 1:4,000 dilution of this lot detected phospho-CREB (Ser 133) in RIPA lysates from forskolin treated rat PC-12 and mouse 3T3/A31 cells (Figure A).
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Human breast carcinoma, forskolin- and FGF-treated SK-N-MC cell extracts.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1