04-1479
Anti-methyl-PP2A Antibody, C subunit, clone 2A10
clone 2A10, from mouse
Szinonimák:
Anti-NEDLBA, Anti-PP2Ac, Anti-PP2CA, Anti-PP2Calpha, Anti-RP-C
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2A10, monoclonal
faj reaktivitás
yeast, human, Saccharomyces cerevisiae, mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rat, rabbit, chicken, pig, Drosophila
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
methylation (Leu309)
Géninformáció
human ... PPP2CA(5515)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Signaling
Transcription Factors
Minőség
Western Blot Analysis: 1-5 µg/mL of this antibody detected the methylated form of PP2A catalytic subunit in yeast lysates lacking the methylestrase (increased methylation). Treatment of the blot with 0.2 M NaOH will demethylate proteins, thus eliminating detection of PP2A.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Lysates from a yeast wild type strain (strain lacking the methyltransferase, delta PPM1) and a strain lacking the methylestrase, delta PPE1.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1