07-324
Anti-PP2A Antibody, C subunit
Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
Anti-NEDLBA, Anti-PP2Ac, Anti-PP2CA, Anti-PP2Calpha, Anti-RP-C
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
bovine, rat, human, mouse
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PPP2CA(5515)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
Neuroscience
Oxidative Stress
Neurodegenerative Diseases
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2