Fontos dokumentumok
SAB4200266
Anti-PP2A, C subunit antibody, Mouse monoclonal
clone 7A6, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
MonoclonalAnti-PP2Ac, MonoclonalAnti-PP2CA, MonoclonalAnti-PP2Calpha, MonoclonalAnti-PPP2CA, MonoclonalAnti-RP-C, MonoclonalAnti-protein phosphatase 2, catalytic subunit, alpha isozyme
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
7A6, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 36 kDa
faj reaktivitás
human, mouse, rat
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of mouse 3T3, rat Rat2 or human A431 cells.
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PPP2CA(5515)
mouse ... Ppp2ca(19052)
rat ... Ppp2ca(24672)
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)