06-599
Anti-acetyl-Histone H3 Antibody
from rabbit
Szinonimák:
H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse, rat, human
technika/technikák
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
acetylation (not specified)
Géninformáció
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Chromatin Immunoprecipitation: This antibody has been shown to work for chIP using HeLa extracted chromatin and 5 mg of this antibody.
ChIP-Seq: This antibody has been shown to work for ChIP-Seq in Kanai, A., et. al. (2011). DNA Research 18:379-392.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Minőség
Western Blot Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected Histone H3 on 10 µg of HeLa acid extract, sodium butyrate treated HeLa cells, and recombinant Histone H3.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HeLa acid extract, sodium butyrate treated HeLa cells, and recombinant Histone H3
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1