Fontos dokumentumok
05-23-2301
Sigma-Aldrich
Gastrin I, Human
Synthetic, human gastrin I. Peptide hormone produced in the stomach. Responsible for stimulation of gastric acid secretion. Delays gastric emptying and increases blood flow in the gastric mucosa.
Szinonimák:
Gastrin I, Human
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C97H124N20O31S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
2098.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
szín
white
oldhatóság
0.1% NH4OH, pH 8.0: 1 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C97H124N20O31S/c1-49(2)39-68(114-95(146)71(43-54-46-100-59-18-11-9-16-57(54)59)116-97(148)73-19-12-37-117(73)76(121)48-102-85(136)60-24-30-74(119)104-60)93(144)110-65(29-35-81(130)131)91(142)109-64(28-34-80(128)129)90(141)108-63(27-33-79(126)127)89(140)107-62(26-32-78(124)125)88(139)106-61(25-31-77(122)123)87(138)103-50(3)84(135)113-69(41-52-20-22-55(118)23-21-52)86(137)101-47-75(120)105-70(42-53-45-99-58-17-10-8-15-56(53)58)94(145)111-66(36-38-149-4)92(143)115-72(44-82(132)133)96(147)112-67(83(98)134)40-51-13-6-5-7-14-51/h5-11,13-18,20-23,45-46,49-50,60-73,99-100,118H,12,19,24-44,47-48H2,1-4H3,(H2,98,134)(H,101,137)(H,102,136)(H,103,138)(H,104,119)(H,105,120)(H,106,139)(H,107,140)(H,108,141)(H,109,142)(H,110,144)(H,111,145)(H,112,147)(H,113,135)(H,114,146)(H,115,143)(H,116,148)(H,122,123)(H,124,125)(H,126,127)(H,128,129)(H,130,131)(H,132,133)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GKDWRERMBNGKCZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Synthetic, human gastrin I. Peptide hormone produced in the stomach. Responsible for stimulation of gastric acid secretion. Delays gastric emptying and increases blood flow in the gastric mucosa.
Synthetic, human gastrin I. Peptide hormone produced in the stomach. Responsible for stimulation of gastric acid secretion. Delays gastric emptying; increases blood flow in the gastric mucosa.
Kiszerelés
Yes
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Szekvencia
Pyr-Gly-Pro-Trp-Leu-Glu-Glu-Glu-Glu-Glu-Ala-Tyr-Gly-Trp-Met-Asp-Phe-NH₂ (Pyr = L-pyroglutamyl)
Fizikai forma
Sold on the basis of peptide content.
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 2 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Walsh, J.H. 1977. Fed. Proc.36, 1948.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3