04-784
Anti-IRS1 Antibody, clone AW58, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone AW58, Upstate®
Szinonimák:
insulin receptor substrate 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
AW58, monoclonal
faj reaktivitás
human, rat, mouse
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... IRS1(3667)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunoprecipitation: 5-10μl of this lot immunoprecipitated IRS1 from 500μg of 3T3/A31 RIPA lysate.
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Minőség
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Positive Antigen Control: Catalog #12-305, 3T3/A31 lysate. Add 2.5 μL of 2-mercapto-ethanol/100 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1