Fontos dokumentumok
N9528
Anti-Neuropeptide Y (NPY) antibody produced in rabbit
whole antiserum
Szinonimák:
NPY Antibody - Anti-Neuropeptide Y (NPY) antibody produced in rabbit, Npy Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
whole antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
rat, sheep, pig, human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
: suitable using suitable for IHC on rat brain perfused with 4% paraformaldehyde
indirect ELISA: 1:5,000-1:10,000 using using peptide coating at 0.5-1 μg/well in 0.05 M carbonate/bicarbonate buffer, pH 9.6, and pNPP as substrate
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rat ... Npy(24604)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- single-labeling immunocytochemistry
- immunofluorescence
- immunostaining
- dot blot
- radioimmunoassay (RIA)
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)