MAB3073
Anti-G Protein Goα Antibody, clone 2A
clone 2A, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Anti-DEE17, Anti-G-ALPHA-o, Anti-GNAO, Anti-HG1G, Anti-HLA-DQB1, Anti-NEDIM
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2A, monoclonal
faj reaktivitás
rat, bovine, human, guinea pig, mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GNAO1(2775)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Labels a single protein band of 39 - 42 kDa in bovine and rat membranes.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
During shipment, small volumes of antibody will occasionally become entrapped in the seal of the product vial. For antibodies with volumes of 200 μl or less, we recommend gently tapping the vial on a hard surface or briefly centrifuging the vial in a tabletop centrifuge to dislodge any liquid in the container′s cap.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2