Merck
SML2284
Sigma-Aldrich
Mito A iodide
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3-(4’-Azidobenzamido)-prop-1-yl]triphenylphosphonium iodide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H26IN4OP
Molekulatömeg:
592.41
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to light brown
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(NCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C4=CC=C(N=[N+]=[N-])C=C4.[I-]
InChI
1S/C28H25N4OP.HI/c29-32-31-24-19-17-23(18-20-24)28(33)30-21-10-22-34(25-11-4-1-5-12-25,26-13-6-2-7-14-26)27-15-8-3-9-16-27;/h1-9,11-20H,10,21-22H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DMRSJCIHHULJSH-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
MitoA is selective hydrogen sulfide (H2S) probe targeting mithchondria suitable for in vivo use. MitoA accumulates in mitochondria within tissues, where it is converted to MitoN by reaction with H2S. Both compounds are detected sensitively by LC-MS/MS.
selective hydrogen sulfide (H2S) probe targeting mithchondria suitable for in vivo use.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sabine Arndt et al.
The Journal of biological chemistry, 292(19), 7761-7773 (2017-03-23)
Hydrogen sulfide (H2S) is produced endogenously in vivo and has multiple effects on signaling pathways and cell function. Mitochondria can be both an H2S source and sink, and many of the biological effects of H2S relate to its interactions with