Fontos dokumentumok
V-015
(−)-Riboflavin (Vitamin B2) solution
100 μg/mL (Methanol:0.1% Ammonium acetate in Water (1:1)), ampule of 1 mL, analytical standard, Cerilliant®
Szinonimák:
(−)-Riboflavin, Vitamin B2, Lactoflavin, Vitamin G
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL (Methanol:0.1% Ammonium acetate in Water (1:1))
mp
290 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C)C=C(N(C[C@H](O)[C@@H]([C@H](O)CO)O)C(C2=N3)=NC(NC2=O)=O)C3=C1
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AUNGANRZJHBGPY-SCRDCRAPSA-N
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup