Fontos dokumentumok
V-067
(−)-Riboflavin
100 μg/mL (1% ammonium acetate in 50:50 methanol:water), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Szinonimák:
Lactoflavin, Vitamin B2, Vitamin G
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL (1% ammonium acetate in 50:50 methanol:water)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
290 °C (dec.)
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)CN1C2=CC(C)=C(C)C=C2N=C3C1=NC(NC3=O)=O
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AUNGANRZJHBGPY-SCRDCRAPSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
75.2 °F
Lobbanási pont (C)
24 °C