Fontos dokumentumok
V-056
Supelco
Riboflavin 5′-phosphate sodium salt solution
100 μg/mL (50:50 Methanol:1% Ammonium Acetate in Water, (as free phosphate)), certified reference material, ampule of 1 mL
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H20N4O9P · xNa+
Molekulatömeg:
455.34 (free acid basis)
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
termékcsalád
EMPLURA®
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
100 μg/mL (50:50 Methanol:1% Ammonium Acetate in Water, (as free phosphate))
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−70°C
Related Categories
Jogi információk
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
75.2 °F
Lobbanási pont (C)
24 °C