Merck
N-030
Supelco
Norfentanyl-D5 oxalate solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16D5H17N2O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
327.39
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland)
koncentráció
100 μg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[2H]C1=C([2H])C([2H])=C(N(C2CCNCC2)C(CC)=O)C([2H])=C1[2H].O=C(C(O)=O)O
InChI
1S/C14H20N2O.C2H2O4/c1-2-14(17)16(12-6-4-3-5-7-12)13-8-10-15-11-9-13;3-1(4)2(5)6/h3-7,13,15H,2,8-11H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)/i3D,4D,5D,6D,7D;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OLFNESLXXQCODF-BQAHAFBHSA-N
Általános leírás
An internal standard suitable for norfentanyl testing of urine, blood, or hair samples or isotope dilution methods by GC/MS or LC/MS in applications such as pain prescription monitoring, clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis. Norfentanyl is a major urinary metabolite of fentanyl, a potent synthetic analgesic sold under various trade names including Sublimaze, Duragesic®, Actiq®, and Fentora®.
Jogi információk
Actiq is a registered trademark of Anesta Corp.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Duragesic is a registered trademark of Johnson & Johnson
Fentora is a registered trademark of Cima Labs, Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)