Fontos dokumentumok
N-031
Norfentanyl oxalate solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland)
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(O)=O.CCC(=O)N(C1CCNCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H20N2O.C2H2O4/c1-2-14(17)16(12-6-4-3-5-7-12)13-8-10-15-11-9-13;3-1(4)2(5)6/h3-7,13,15H,2,8-11H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OLFNESLXXQCODF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup