Merck
F-002
Supelco
Fentanyl solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H28N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
336.47
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
koncentráció
100 μg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCC(=O)N(C1CCN(CC1)CCc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H28N2O/c1-2-22(25)24(20-11-7-4-8-12-20)21-14-17-23(18-15-21)16-13-19-9-5-3-6-10-19/h3-12,21H,2,13-18H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PJMPHNIQZUBGLI-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... OPRM1(4988)
Általános leírás
A potent synthetic narcotic analgesic and local anesthetic with a rapid onset and short duration of action. Sold under various trade names including Sublimaze, Duragesic®, Actiq®, and Fentora®, fentanyl is more potent than morphine in analgesic activity. This certified solution standard is suitable for a variety of LC/MS or GC/MS testing applications from forensic analysis, clinical toxicology, and pain prescription monitoring to urine drug testing and pharmaceutical research.
Jogi információk
Actiq is a registered trademark of Anesta Corp.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Duragesic is a registered trademark of Johnson & Johnson
Fentora is a registered trademark of Cima Labs, Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Nele Plock et al.
International journal of clinical pharmacology and therapeutics, 51(6), 495-508 (2013-04-25)
Intranasal Fentanyl Spray (INFS) was developed for the treatment of breakthrough pain (BTP) in cancer patients using a new route of administration. Dose strengths of 50, 100, and 200 μg INFS (Instanyl®) are currently on the market, however, some adult
An EMS guide to chronic pain.
Kevin T Collopy et al.
EMS world, 42(7), 59-63 (2013-08-10)
[Pain therapy. Treating pain patients with opioid preparations].
MMW Fortschritte der Medizin, 155(6), 70-71 (2013-05-25)
Esther Encinas et al.
Paediatric drugs, 15(3), 247-257 (2013-05-10)
Fentanyl is a synthetic opioid commonly used as an anesthetic and also increasingly popular as a sedative agent in neonates. Initial dosage regimens in this population are often empirically derived from adults on a body weight basis. However, ontogenic maturation
Hong-Xia Zhu et al.
Zhongguo zhen jiu = Chinese acupuncture & moxibustion, 33(4), 342-346 (2013-07-04)
To observe the clinical effect of acupoint injection with small dose of fentanyl-droperido mixed liquor at different time stages on labor analgesia, and explore its function mechanism. One hundred and fifty cases of full-term primiparas who were intended to take