Fontos dokumentumok
A-140
Acryl fentanyl hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 0.5 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
koncentráció
100 μg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(N(C1CCN(CC1)CCC2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C=C.Cl
Általános leírás
Alkalmazás
- Cross-reactivity of New Psychoactive Substances: A study evaluates the cross-reactivity of new psychoactive substances, including acryl fentanyl, in human whole blood using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), offering insights into drug testing technologies for forensic and medical applications (Cieri et al., 2024).
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup