Merck
D-188
Supelco
Dexmedetomidine hydrochloride solution
1 mg/mL in methanol ((as free base)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H16N2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
236.74
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1 mg/mL in methanol ((as free base))
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Cl-].[N+H2]1C=NC=C1[C@@H](C)c2c(c(ccc2)C)C
InChI
1S/C13H16N2.ClH/c1-9-5-4-6-12(10(9)2)11(3)13-7-14-8-15-13;/h4-8,11H,1-3H3,(H,14,15);1H/t11-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VPNGEIHDPSLNMU-MERQFXBCSA-N
Általános leírás
This Certified Spiking Solution® is suitable as starting material in calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications from therapeutic drug monitoring, pharmaceutical research, forensic analysis and clinical toxicology to urine drug testing. Dexmedetomidine, sold under brand names such as Precedex, Dexdor, Dexdomitor or Sileo, is an anxiety reducing, sedative, and pain medication. Dexmedetomidine is notable for its ability to provide sedation without risk of respiratory depression, unlike other commonly used drugs such as propofol and fentanyl.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)