L6533
Lectin from Dolichos biflorus (horse gram)
biotin conjugate, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Dolichos biflorus agglutinin, DBA
About This Item
Javasolt termékek
konjugátum
biotin conjugate
Minőségi szint
form
buffered aqueous solution
összetétel
Protein, ≥2.5 mg/mL biuret
a címkézés mértéke
≥3 mol biotin per mol lectin
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- to characterize mouse uterine natural killer (uNK) cells
- in double staining with lectins to localize nuclear factor-κB (NF-κB) activation
- as a species-specific gonocyte marker for the determination of donor cell colonization
- to label undifferentiated spermatogonia/cat testicular tissue
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3