20287
Carbotrap® Adsorbent
matrix Carbotrap® B, 20-40 mesh, bottle of 10 g
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
Carbotrap®
Minőségi szint
form
granular
kiszerelés
bottle of 10 g
technika/technikák
LPLC: suitable
külső felület
~100 m2/g
matrix
Carbotrap® B
mátrix aktív csoport
carbon
részecskeméret
20-40 mesh
pórusméret
0 Å pore diameter
~0 cm3/g macroporosity
~0 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g microporosity
sűrűség
~0.38 g/mL (free fall density)
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
- Granular
- Friable
- Used for molecules with an analyte size relative to C3-C20+ n-alkanes
- Hydrophobic (can be used in high humidity environments)
Generally, GCB adsorbents offer weaker relative adsorptive strength compared to carbon molecular sieve (CMS) adsorbents, and similar relative adsorptive strength compared to spherical graphitized polymer carbon (SGPC) adsorbents. Our Carbotrap products are a type of GCB adsorbent.
- Particles are 20/40 mesh
- These large particles allow high flow rates without excessive pressure drops
For more information about any of our specialty carbon adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/carbon
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)