Fontos dokumentumok
H-030
Haloperidol solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H23ClFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26H,1-2,11-15H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LNEPOXFFQSENCJ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HTR2A(3356)
Általános leírás
Alkalmazás
- Haloperidol solution for schizophrenia treatment: Utilized primarily as an antipsychotic medication, haloperidol is effective in managing symptoms of schizophrenia by acting as a dopamine receptor antagonist, offering a solution for reducing psychotic episodes and improving patient outcomes (Heindorf and Keller, 2024).
- Haloperidol solution mechanism of action: As a neuroleptic drug, haloperidol operates by blocking dopamine receptors in the brain, specifically in areas associated with mood, behavior, and cognition, which is crucial for its effectiveness in treating disorders like schizophrenia and bipolar disorder (Liu et al., 2024).
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup