Fontos dokumentumok
59773
4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol
analytical standard
Szinonimák:
NNAL
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥92.0% (TLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN(N=O)CCCC(O)C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C10H15N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10,14H,3,5,7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OGRXKBUCZFFSTL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?