Merck
M-168
Supelco
5-MeO-DMT solution
1.0 mg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
Méret kiválasztása
1 ML
62 700,00 Ft
62 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 ML
62 700,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H18N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
218.29
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
62 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CN(C)CCC1=CNC2=CC=C(OC)C=C21
InChI
1S/C13H18N2O/c1-15(2)7-6-10-9-14-13-5-4-11(16-3)8-12(10)13/h4-5,8-9,14H,6-7H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZSTKHSQDNIGFLM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
5-MeO-DMT is a powerful, hallucinogenic tryptamine found in various plants used historically in the preparation of psychotropic snuffs. This certified solution standard is suitable for 5-MeO-DMT testing methods by GC/MS or LC/MS in clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis applications.
Alkalmazás
  • 5-MeO-DMT: Advancing Neuropharmacological Research.: As a potent research chemical, 5-MeO-DMT is pivotal in neuropharmacological studies, particularly those investigating the serotonergic system. Its profound effects on serotonin receptors offer valuable insights into mood regulation and cognitive processes, making it a critical tool for researchers studying psychiatric and neurological disorders (Dakic et al., 2017).
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Geovany Albino de Souza et al.
ACS omega, 5(15), 8804-8815 (2020-04-28)
In this work, a drug delivery system for perillyl alcohol based on the peptide self-assembly containing 3-(2-benzothiazolyl)-7-(diethylamino)coumarin (C6) as a fluorescent additive is obtained, and its photophysical characteristics as well as its release dynamics were studied by steady-state and time-resolved
Byung Gon Jo et al.
Molecular medicine (Cambridge, Mass.), 26(1), 119-119 (2020-12-05)
Increasing number of studies provide evidence that the vagus nerve stimulation (VNS) dampens inflammation in peripheral visceral organs. However, the effects of afferent fibers of the vagus nerve (AFVN) on anti-inflammation have not been clearly defined. Here, we investigate whether
Weipang Chang et al.
Nature communications, 12(1), 4857-4857 (2021-08-13)
Physical exercise stimulates adult neurogenesis, yet the underlying mechanisms remain poorly understood. A fundamental component of the innate neuroregenerative capacity of zebrafish is the proliferative and neurogenic ability of the neural stem/progenitor cells. Here, we show that in the intact
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?