Merck
P-102
Supelco
Pentylone-D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
Deuterium-Labeled Pentylone HCl
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H14D3NO3 · HCl
Molekulatömeg:
274.76
EC-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
(Snap-N-Spike®)
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
koncentráció
100 μg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(C(CCC)NC([2H])([2H])[2H])C1=CC(OCO2)=C2C=C1.[H]Cl
InChI
1S/C13H17NO3.ClH/c1-3-4-10(14-2)13(15)9-5-6-11-12(7-9)17-8-16-11;/h5-7,10,14H,3-4,8H2,1-2H3;1H/i2D3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WEFFVTZHXLDTJV-MUTAZJQDSA-N
Általános leírás
An internal standard suitable for quantification of pentylone in synthetic cathinone testing methods by LC/MS or GC/MS for applications in forensic analysis, urine drug testing, or clinical toxicology. Pentylone, developed in the 1960s, is a synthetic cathinone sold in bath salt blends such as “NRG-1” with other synthetic cathinones including flephedrone, MDPBP, MDPV, and MPPP. Pentylone has also been found in a separate blend with MPPP called “NRG-3.”
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup