Merck
E-026
Supelco
(1S,2R)-(+)-Ephedrine-d3 hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H13ClNOD3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
204.71
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@H]([C@@H](C)NC([2H])([2H])[2H])C1=CC=CC=C1.Cl
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10-;/m1./s1/i2D3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BALXUFOVQVENIU-GJMMVNDCSA-N
Általános leírás
A stable-labeled internal standard suitable for quantitation of ephedrine levels by LC/MS or GC/MS for a variety of testing applications from clinical toxicology or forensic analysis to quality control testing of dietary supplements containing ephedrine. Ephedrine is a methamphetamine analog commonly used as a stimulant and appetite suppressant. It is also found as an active constituent in herbs used for traditional Chinese medicine, such as má huáng.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup