Fontos dokumentumok
M-129
(1R,2S)-(-)-N--Methylephedrine solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
Ephedra
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C(O)c1ccccc1)N(C)C
InChI
1S/C11H17NO/c1-9(12(2)3)11(13)10-7-5-4-6-8-10/h4-9,11,13H,1-3H3/t9-,11-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FMCGSUUBYTWNDP-ONGXEEELSA-N
Általános leírás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11.0 °C - closed cup