Merck
A-123
Supelco
Amoxapine
1.0 mg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
2-Chloro-11-(1-piperazinyl)dibenz[b,f][1,4]oxazepine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H16ClN3O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
313.78
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Clc1ccc2Oc3ccccc3N=C(N4CCNCC4)c2c1
InChI
1S/C17H16ClN3O/c18-12-5-6-15-13(11-12)17(21-9-7-19-8-10-21)20-14-3-1-2-4-16(14)22-15/h1-6,11,19H,7-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWGDMFLQWFTERH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Amoxopine is a tetracyclic antidepressant sold under notable trade names including Asendin, Asendis, Defanyl and Demolox for the treatment of major depressive disorder. This Certified Snap-N-Spike® Solution is suitable for use in LC applications for clinical toxicology, forensic analysis, urine drug testing, pharmaceutical research, or therapeutic drug monitoring.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup