Fontos dokumentumok
700086P
Avanti
DHEA sulfate
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
DHEA sulfate; DHEA; DHEA-S; 3β-hydroxy-5-androsten-17-one 3-sulfate (sodium salt); 5-androsten-3β-ol-17-one sulfate (sodium salt Prasterone sulfate (sodium salt)
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Dehydroepiandrosterone sulfate (sodium salt)
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (700086P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (700086P-25mg)
pkg of 1 × 50 mg (700086P-50mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@](CC3)(C(=O)CC4)C)CC=C2C1)C)O
InChI
1S/C19H28O5S/c1-18-9-7-13(24-25(21,22)23)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(20)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16H,4-11H2,1-2H3,(H,21,22,23)/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CZWCKYRVOZZJNM-USOAJAOKSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a sulfated steroid in chemotaxis assay of bone-marrow (BM) neutrophil and also to test its inhibitory effect on the Rac-specific guanine nucleotide exchange factor (Rac GEF)
- as an internal standard in mass spectrometry
- as a synthetic lipid standard for spiking low-density lipoprotein (LDL) samples for liquid chromatography-mass spectrometry analysis (LC-MS)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)