Merck
D-062
Supelco
21-Deoxycortisol solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H30O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
346.46
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
clinical testing
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=O)C1(O)CCC2C3CCC4=CC(=O)CCC4(C)C3C(O)CC12C
InChI
1S/C21H30O4/c1-12(22)21(25)9-7-16-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)18(15)17(24)11-20(16,21)3/h10,15-18,24-25H,4-9,11H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LCZBQMKVFQNSJR-UJPCIWJBSA-N
Általános leírás
A new calibration material suitable for LC/MS applications in clinical and diagnostic testing and endocrinology. 21-deoxycortisol, a steroid intermediate in the formation of cortisol, is measured in whole blood or serum by LC/MS for newborn screening of congenital adrenal hyperplasia (CAH) and other adrenal diseases.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Diagnosing Cushing's syndrome.
A A Ismail et al.
Annals of clinical biochemistry, 35 ( Pt 2), 324-325 (1998-04-21)
K Müssig et al.
Experimental and clinical endocrinology & diabetes : official journal, German Society of Endocrinology [and] German Diabetes Association, 114(4), 208-214 (2006-05-18)
Congenital adrenal hyperplasia results from 21-hydroxylase deficiency in more than ninety percent of cases. The classical form of 21-hydroxylase deficiency presents in the neonatal period with virilization or adrenal insufficiency, with or without concurrent salt wasting. We report on a
A Milewicz et al.
Endokrynologia Polska, 44(2), 187-193 (1993-01-01)
The study was aimed at evaluation of usefulness of determination of blood serum 21-deoxycortisol concentration for the detection of heterozygous carriers of incomplete block of 21-hydroxylase synthesis leading to adrenal hyperplasia. An earlier observation of the authors that the determination
J Fiet et al.
Annals of clinical biochemistry, 31 ( Pt 1), 56-64 (1994-01-01)
21-deoxycortisol (21-DF) is a steroid of strictly adrenal origin formed by the 11-hydroxylation of 17-hydroxyprogesterone. This metabolic pathway is minor in normal subjects, in whom basal plasma concentrations range from 0.03 to 0.63 nmol/L and from 0.865 to 1.50 nmol/L
Vânia Tonetto-Fernandes et al.
Journal of pediatric endocrinology & metabolism : JPEM, 21(5), 487-494 (2008-07-29)
21-Hydroxylase deficiency (21OHD) is the commonest form of congenital adrenal hyperplasia, while 11betaOHD represents 5% of cases. Although both result from mutations in distinct genes, cases of 'apparent' combined 21OHD and 11betaOHD (AC21,11OHD) have been occasionally reported. A 6 year-old