Merck
B-005
Supelco
Butalbital-D5 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
Butalbital-D5 solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11D5H11N2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
229.29
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
koncentráció
100 μg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N1C(=O)NC(=O)C(C1=O)(CCC(C)C)C(C(=C([2H])[2H])[2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H18N2O3/c1-4-6-12(7-5-8(2)3)9(15)13-11(17)14-10(12)16/h4,8H,1,5-7H2,2-3H3,(H2,13,14,15,16,17)/i1D2,4D,6D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OFGPEYHYGSLQGU-LDEUCTAFSA-N
Általános leírás
A certified analytical reference solution and internal standard applicable for use in butalbital testing methods by GC/MS or LC/MS for applications in clinical toxicology, urine drug testing or forensic analysis. Butalbital is a barbiturate often combined with other medications such as acetaminophen or aspirin for the treatment of pain or codeine for headaches. Trade names of several butalbital combinations include Axocet®, Bucet, and Bupap® with acetaminophen and Axotal with aspirin.
Jogi információk
Axocet is a registered trademark of Fougera Pharmaceuticals Inc.
Bupap is a registered trademark of ECR Pharmaceuticals Co., Inc.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)