Merck
B-906
Supelco
Benzyl piperazine dihydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H16N2 · (HCl)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
249.18
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.C1CN(CCN1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H16N2.2ClH/c1-2-4-11(5-3-1)10-13-8-6-12-7-9-13;;/h1-5,12H,6-10H2;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BBUJLUKPBBBXMU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A certified solution standard suitable for LC/MS or GC/MS amphetamine testing methods in clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing. Benzyl piperazine, or BZP, is an amphetamine analog used illicitly for its euphoriant and stimulant effects.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Paul Gee et al.
Clinical toxicology (Philadelphia, Pa.), 48(3), 230-233 (2010-02-27)
1-benzylpiperazine (BZP) is synthetic stimulant. It was legal and openly sold in New Zealand before October 1, 2008. Two cases of life-threatening toxicity associated with BZP use are reported in detail in this article. Case one describes an adult female
S McNamara et al.
Irish medical journal, 103(5), 134-134 (2010-07-30)
The use of "Head Shop" compounds has received much media attention lately. There is very little research in the current literature with regard to the extent of the usage of these substances amongst the drug using population in Ireland. We
1-benzylpiperazine (BZP) abuse amongst attendees of the Drug Treatment Centre Board.
S McNamara
Irish medical journal, 102(6), 191-191 (2009-09-03)
David M Wood et al.
Therapeutic drug monitoring, 34(4), 363-367 (2012-06-08)
Since the turn of the 21st century, there has been an increase in the availability and use of novel psychoactive substances (also known as "legal highs") across Europe. Currently, there is limited information available on the potential acute toxicity (harms)
Amber J Dickson et al.
Journal of analytical toxicology, 34(8), 464-469 (2010-01-01)
Historically, ecstasy tablets contained 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA) as the psychoactive component. In recent years, the Drug Enforcement Administration (DEA) and other law enforcement agencies have seized ecstasy tablets that are comprised of psychoactive drugs or drug mixtures other than MDMA. Many