Fontos dokumentumok
B-030
Butalbital-D5 solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
Butalbital-D5 solution
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C12H18N2O3/c1-4-6-12(7-5-8(2)3)9(15)13-11(17)14-10(12)16/h4,8H,1,5-7H2,2-3H3,(H2,13,14,15,16,17)/i1D2,4D,6D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OFGPEYHYGSLQGU-LDEUCTAFSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Butalbital-D5 in analytical research:Utilizing stable isotope-labeled compounds like Butalbital-D5 enhances the precision of mass spectrometry analyses for monitoring drug metabolism and identifying potential drug interactions, providing reliable data critical for patient safety and effective treatment protocols. (Guo et al., 2024).
- Detection in complex matrices:The butalbital-D5 is used to improve the detection of trace compounds in complex biological matrices in clinical toxicology studies, helping to accurately assess drug therapeutic levels and potential toxicities. (Yi et al., 2024).
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup