Merck
M-160
Supelco
(±)-4-Methylephedrine-D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
Deuterated 4-methylephedrine hydrochloride solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H14D3NO · HCl
Molekulatömeg:
218.74
EC-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
(Snap-N-Spike®)
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(NC([2H])([2H])[2H])C(O)C1=CC=C(C)C=C1.Cl
InChI
1S/C11H17NO.ClH/c1-8-4-6-10(7-5-8)11(13)9(2)12-3;/h4-7,9,11-13H,1-3H3;1H/i3D3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DDFKODAFZRBBOK-FJCVKDQNSA-N
Általános leírás
A bath salt cathinone analog and primary urinary metabolite of mephedrone. Mephedrone, also known as 4-methylmethcathinone, is a synthetic cathinone and stimulant widely found in numerous bath salt blends across the US, Europe, and Asia. This certified Snap-N-Spike® solution is suitable as an internal standard for quantitation of (±)-4-Methylephedrine by LC/MS or GC/MS for applications in urine drug testing, clinical toxicology, or forensic testing.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)