Fontos dokumentumok
P-120
Pregabalin solution
10.0 mg/mL in water, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
gyógyszerellenőrzés
USDEA Schedule V
koncentráció
10.0 mg/mL in water
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(CC([H])(CN)CC(O)=O)C
InChI
1S/C8H17NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AYXYPKUFHZROOJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- An artifactual solution degradant of pregabalin due to adduct formation with acetonitrile catalyzed by alkaline impurities during HPLC sample preparation.: This study highlights the challenges in analytical chemistry, particularly the artifact formation in pregabalin solutions under specific conditions, emphasizing the need for rigorous control in pharmaceutical analysis to ensure product stability and efficacy (Lin et al., 2019).
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg