Fontos dokumentumok
A-913
7-Aminonitrazepam solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in acetonitrile
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1NC2=CC=C(N)C=C2C(C3=CC=CC=C3)=NC1
InChI
1S/C15H13N3O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9,16H2,(H,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OYOUQHVDCKOOAL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
<li><strong>7-Aminonitrazepam in forensic toxicology:</strong> 7-Aminonitrazepam is used as an analytical reference in the evaluation of hyperlipidemic postmortem blood, demonstrating its importance in forensic settings for accurate drug profiling (Elenstål et al., 2023).</li>
</ul>
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2 °C - closed cup