Fontos dokumentumok
H-922
α-Hydroxymidazolam solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCc1ncc2CN=C(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4-n12
InChI
1S/C18H13ClFN3O/c19-11-5-6-16-14(7-11)18(13-3-1-2-4-15(13)20)22-9-12-8-21-17(10-24)23(12)16/h1-8,24H,9-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QHSMEGADRFZVNE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Pharmacodynamic studies: α-Hydroxymidazolam is utilized in pharmacodynamic research to compare the effects of midazolam and its metabolites on neuronal activity. The study provides insight into the depressant effects on the neocortical neuronal network, aiding in the understanding of benzodiazepine drug actions (Balk et al., 2017).
- Metabolic pathway research: Research explores the use of α-Hydroxymidazolam in studying drug-drug interactions and metabolism in cytochrome P450 knockout mice. This application highlights its role in examining metabolic pathways and interactions that affect drug metabolism, crucial for drug development and therapy optimization (Grimsley et al., 2013).
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup