Merck
LM4113
Avanti
25-hydroxycholesterol (D6)
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
cholest-5-ene-3β,25-diol(d6)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H40D6O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
408.69
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.25
Forma
methanol solution
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (LM4113-1EA)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
koncentráció
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
alkalmazás(ok)
lipidomics
metabolomics
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC(O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C27H46O2/c1-18(7-6-14-25(2,3)29)22-10-11-23-21-9-8-19-17-20(28)12-15-26(19,4)24(21)13-16-27(22,23)5/h8,18,20-24,28-29H,6-7,9-17H2,1-5H3/t18-,20+,21+,22-,23+,24+,26+,27-/m1/s1/i2D3,3D3
Általános leírás
25-hydroxycholesterol is an oxygenated sterol and a hydroxylated derivative of cholesterol.
Biokémiai/fiziológiai hatások
25-hydroxycholesterol inhibits cholesterol biosynthesis by downregulating the function of 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase. It is found to be implicated in atherosclerosis. 25-hydroxycholesterol levels are known to be increased in hypercholesterolemic condition.
Kiszerelés
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (LM4113-1EA)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Christopher M Adams et al.
The Journal of biological chemistry, 279(50), 52772-52780 (2004-09-29)
The current paper demonstrates that cholesterol and its hydroxylated derivative, 25-hydroxycholesterol (25-HC), inhibit cholesterol synthesis by two different mechanisms, both involving the proteins that control sterol regulatory element-binding proteins (SREBPs), membrane-bound transcription factors that activate genes encoding enzymes of lipid
Cholsoon Jang et al.
Nature medicine, 22(4), 421-426 (2016-03-08)
Epidemiological and experimental data implicate branched-chain amino acids (BCAAs) in the development of insulin resistance, but the mechanisms that underlie this link remain unclear. Insulin resistance in skeletal muscle stems from the excess accumulation of lipid species, a process that
Rosamaria Lappano et al.
PloS one, 6(1), e16631-e16631 (2011-02-10)
The hydroxylated derivatives of cholesterol, such as the oxysterols, play important roles in lipid metabolism. In particular, 25-hydroxycholesterol (25 HC) has been implicated in a variety of metabolic events including cholesterol homeostasis and atherosclerosis. 25 HC is detectable in human
Ken Cheng et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 66(33), 8876-8884 (2018-07-26)
Membrane lipids, including sphingolipids and glycerol-phospholipids, are essential in maintaining the skin's barrier function in mammals, but their composition in fish skin and their response to diets have not been evaluated. This study investigated the impacts of reducing dietary eicosapentaenoic