Merck
870012C
Avanti
18:1 MPB PE
Avanti Research - A Croda Brand 870012C
Szinonimák:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[4-(p-maleimidophenyl)butyramide] (sodium salt)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C55H88N2O11PNa
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1007.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (870012C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (870012C-200mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 870012C
koncentráció
10 mg/mL (870012C-25mg)
25 mg/mL (870012C-200mg)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(CCCC(C=C1)=CC=C1N(C(C=C2)=O)C2=O)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C55H89N2O11P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36-54(61)65-46-50(68-55(62)37-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)47-67-69(63,64)66-45-44-56-51(58)35-33-34-48-38-40-49(41-39-48)57-52(59)42-43-53(57)60;/h17-20,38-43,50H,3-16,21-37,44-47H2,1-2H3,(H,56,58)(H,63,64);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t50-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IILKDCDPRGFBSN-VCRVZWGWSA-M
Általános leírás
Maleimidophenyl butyramide (MPB) phosphoethanolamine (PE), also known as DPPE-maleimide, contains maleimide, which is a thiol-reactive moiety and a good electrophile. MPB PE is implicated in liposome preparation.
Alkalmazás
18:1 MPB PE has been used in the preparation of nanoparticles. It has also been used in the preparation of interbilayer-crosslinked multilamellar vesicles (ICMVs).
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870012C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870012C-25mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Liver,Kidney, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
The
Liposomes as tools in basic research and industry (1994)
Novel D-penicillamine carrying nanoparticles for metal chelation therapy in Alzheimer's and other CNS diseases
Cui Z, et al.
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 59(2), 263-272 (2005)
Interbilayer-crosslinked multilamellar vesicles as synthetic vaccines for potent humoral and cellular immune responses
Moon J, et al.
Testing, 10(3), 243-243 (2011)
Emeka B Okeke et al.
Biomaterials, 238, 119836-119836 (2020-02-12)
Neutrophil elastase (NE) is a serine protease stored in the azurophilic granules of neutrophils and released into the extracellular milieu during inflammatory response or formation of neutrophil extracellular traps (NETs). Neutrophils release NETs to entrap pathogens by externalizing their cellular
Camilla Skyttner et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(22), 6529-6537 (2018-05-15)
Membrane-active peptides that enable the triggered release of liposomal cargo are of great interest for the development of liposome-based drug delivery systems but require peptide-lipid membrane interactions that are highly defined and tunable. To this end, we have explored the