Merck
850310P
Avanti
DOBAQ
Avanti Research - A Croda Brand 850310P, powder
Szinonimák:
N-(4-carboxybenzyl)-N,N-dimethyl-2,3-bis(oleoyloxy)propan-1-aminium
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C49H83NO6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
782.19
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 25 mg (850310P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 850310P
lipidtípus
cationic lipids
headgroup modified lipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)OCC(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)C[N+](C)(C)CC1=CC=C(C([O-])=O)C=C1
Általános leírás
DOBAQ is a cationic lipids with a quaternary amine and unsaturated hydrocarbon chains. It is a pH-sensitive lipid.
Biokémiai/fiziológiai hatások
N-(4-carboxybenzyl)-N,N-dimethyl2,3-bis(oleoyloxy)propan-1-aminium/DOBAQ displays pH-dependent ionization.
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850310P-25mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Dokumentumtár megtekintése
Liposomes in Analytical Methodologies (2016)
Lipid nanoparticles for delivery of messenger RNA to the back of the eye
Patel S, et al.
J. Controlled Release, 303, 91-100 (2019)