Fontos dokumentumok
880220P
Avanti
18:0 PEG5000 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 880220P, powder
Szinonimák:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-5000] (ammonium salt)
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 g (880220P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (880220P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (880220P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (880220P-500mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 880220P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC([(OCH2CH2)113OCH3])=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3