Fontos dokumentumok
880224P
Avanti
DSPE-PEG(5000) Maleimide
Avanti Research™ - A Croda Brand 880224P, powder
Szinonimák:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[maleimide(polyethylene glycol)-5000] (ammonium salt)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (880224P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 880224P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(CCCCCCCCCCCCCCCCC)OC[C@](OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)([H])COP([O-])(OCCNC([(OCH2CH2)113]NC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)=O)=O.[NH4+]
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)