Fontos dokumentumok
880120C
Avanti
18:0 PEG2000 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 880120C
Szinonimák:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (880120C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (880120C-500mg)
pkg of 2 × 4 mL (880120C-200mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 880120C
koncentráció
10 mg/mL (880120C-25mg)
25 mg/mL (880120C-200mg)
25 mg/mL (880120C-500mg)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C133H264NO55P.H3N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-131(135)186-128-130(189-132(136)35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)129-188-190(138,139)187-37-36-134-133(137)185-127-126-184-125-124-183-123-122-182-121-120-181-119-118-180-1
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)