Fontos dokumentumok
860646P
Avanti
C18 Ceramide (d17:1/18:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860646P, powder
Szinonimák:
N-stearoyl-D-erythro-sphingosine (C17 base)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (860646P-10mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860646P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCC
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)