Fontos dokumentumok
860025P
Avanti
Brain Sphingosine
D-erythro-Sphingosine (Brain, Porcine), powder
Szinonimák:
Sphingosine 2S, 3R; D-erythro-Sphingosine; (2S,3R,4E)-2-aminooctadec-4-ene-1,3-diol; (2S,3R,4E)-2-amino-1,3-octadec-4-enediol
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (860025P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860025P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h14-15,17-18,20-21H,2-13,16,19H2,1H3/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WWUZIQQURGPMPG-KRWOKUGFSA-N
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)