Fontos dokumentumok
860674P
Avanti
Sphinganine (d20:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860674P, powder
Szinonimák:
D-erythro-sphinganine (C20 base)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (860674P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860674P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H43NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)19(21)18-22/h19-20,22-23H,2-18,21H2,1H3/t19-,20+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UFMHYBVQZSPWSS-VQTJNVASSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)