Merck
860733P
Avanti
3-keto sphinganine (d18:0, HCl salt)
>99% (TLC), Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
2S-amino-1-hydroxy-3-octadecanone, hydrochloride salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H38ClNO2
Molekulatömeg:
335.95
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
package of 1 × 5 mg ((860733P-5MG))
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC([C@]([NH3+])([H])CO)=O.[Cl-]
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860733P-5MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)