Merck
855800P
Avanti
24:0 Lyso PC
1-lignoceroyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Szinonimák:
1-tetracosanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(24:0/0:0)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C32H66NO7P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
607.84
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51191904
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 25 mg (855800P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 855800P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
24:0 Lyso PC has been used as a standard for liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) analysis.
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (855800P-25mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The peroxisomal AAA ATPase complex prevents pexophagy and development of peroxisome biogenesis disorders
Law KB, et al.
Autophagy, 13(5), 868-884 (2017)
Kelsey B Law et al.
Autophagy, 13(5), 868-884 (2017-05-20)
Peroxisome biogenesis disorders (PBDs) are metabolic disorders caused by the loss of peroxisomes. The majority of PBDs result from mutation in one of 3 genes that encode for the peroxisomal AAA ATPase complex (AAA-complex) required for cycling PEX5 for peroxisomal