Fontos dokumentumok
856705P
Avanti
16:0 Lyso PE
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Szinonimák:
1-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(16:0/0:0); 110698, Lysophosphatidylethanolamine 16:0
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (LPE; may contain up to 10% of the 2-LPE isomer, TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 200 mg (856705P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (856705P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipidtípus
phospholipids
cardiolipins
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
WGK
WGK 3