Fontos dokumentumok
P1348
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
≥97%
Szinonimák:
1,2-Dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, 3-sn-Phosphatidylethanolamine, 1,2-dipalmitoyl, L-α-Phosphatidylethanolamine, dipalmitoyl, L-β,γ-Dipalmitoyl-α-cephalin, DPPE, Dipalmitoyl phosphatidylethanolamine, Hexadecanoic acid (1R)-1-[[[(2-aminoethoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl ester, PE(16:0/16:0)
Teszt
≥97%
Forma
powder
funkcionális csoport
amine
ester
lipidtípus
phosphoglycerides
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-36(39)43-33-35(34-45-47(41,42)44-32-31-38)46-37(40)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h35H,3-34,38H2,1-2H3,(H,41,42)/t35-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SLKDGVPOSSLUAI-PGUFJCEWSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?